4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronsäure 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H52902.MD
H52902.MDEA 61.5 EUR InStock
H52902.MD
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronsäure 98%
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronsäure
Purity: 98% CAS No.: 201802-67-7 Molecular Formula: C18H16BNO2 Formula Weight: 289.14 Melting Point: 110-115° MDL No.: MFCD06798117
Formel: C₁₈H₁₆BNO₂
Melting Pt: 110…115 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06798117
CAS-Nummer: 201802-67-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge