4-(Methoxycarbonylamino)benzeneboronic acid 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H53027.03
H53027.03EA 292 EUR InStock
H53027.03
4-(Methoxycarbonylamino)benzeneboronic acid 97%
4-(Methoxycarbonylamino)benzeneboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 850567-96-3 Molecular Formula: C8H10BNO4 Formula Weight: 194.98 Melting Point: 234-236° MDL No.: MFCD03788425
Formel: C₈H₁₀BNO₄
Melting Pt: 234…236 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03788425
CAS-Nummer: 850567-96-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge