3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H53102.MD H53102.03
H53102.MDEA 74.8 EUR InStock
H53102.MD H53102.03
3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid 97%
3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 874219-34-8 Molecular Formula: C7H7BFNO3 Formula Weight: 182.95 Melting Point: 257-259° MDL No.: MFCD08235053
Formel: C₇H₇BFNO₃
Melting Pt: 257…259 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08235053
CAS-Nummer: 874219-34-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge