3-(Methylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H53141.MD H53141.03
H53141.MDEA 70.3 EUR InStock
H53141.MD H53141.03
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥98%
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronsäure
Purity: 98% CAS No.: 832695-88-2 Molecular Formula: C8H10BNO3 Formula Weight: 178.98 Melting Point: 114-124° MDL No.: MFCD04038918
Formel: C₈H₁₀BNO₃
MW: 178.98 g/mol
Melting Pt: 114…124 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038918
CAS-Nummer: 832695-88-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge