3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H53337.MD
H53337.MDEA 71 EUR InStock
H53337.MD
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid 96%
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid
Purity: 96% CAS No.: 220616-39-7 Molecular Formula: C8H8BNO2 Formula Weight: 160.97 Melting Point: 85-88° MDL No.: MFCD03788026
Formel: C₈H₈BNO₂
Melting Pt: 85…88 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03788026
CAS-Nummer: 220616-39-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge