Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Methyl-1-penten ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

H53373.AA H53373.AC H53373.AE
H53373.AAEA 48.7 EUR InStock
H53373.AA H53373.AC H53373.AE
2-Methyl-1-penten ≥97%
2-Methyl-1-penten
Purity: 97% CAS No.: 763-29-1 Molecular Formula: C6H12 Formula Weight: 84.16 Flash Point: -27°(-17°F) Refractive Index: 1.392 Melting Point: -136° Boiling Point: 62° Beilstein Reference: 1340499 UN No.: 2288 MDL No.: MFCD00009405


Formel: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Siedepunkt: 62 °C
Melting Pt: –136 °C
Dichte: 0.682
Flash-Pt: –27 °C (–17 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009405
CAS-Nummer: 763-29-1
EINECS: 212-108-7
UN: 2288
ADR: 3 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..