2,9-Dimethyl-5-decin 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H53414.03
H53414.03EA 71.5 EUR InStock
H53414.03
2,9-Dimethyl-5-decin 96%
2,9-Dimethyl-5-decyne
Purity: 96% CAS No.: 19550-56-2 Molecular Formula: C12H22 Formula Weight: 166.31 Boiling Point: 92°/19mm MDL No.: MFCD00041611
Formel: C₁₂H₂₂
Siedepunkt: 92 °C (19 mmHg)
Dichte: 0,77
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041611
CAS-Nummer: 19550-56-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge