Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

sec-Butyl methyl ether 99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

H53427.AA H53427.AC H53427.AE
H53427.AAEA 44.7 EUR InStock
H53427.AA H53427.AC H53427.AE
sec-Butyl methyl ether 99%
sec-Butyl methyl ether
Purity: 99% CAS No.: 6795-87-5 Molecular Formula: C5H12O Formula Weight: 88.15 Flash Point: -30°(-22°F) Refractive Index: 1.372 Boiling Point: 57° UN No.: UN2350 MDL No.: MFCD00190205


Formel: C₅H₁₂O
Siedepunkt: 57 °C
Dichte: 0,742
Flash-Pt: –30 °C (–22 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190205
CAS-Nummer: 6795-87-5
ADR: 3,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge