1-Chlor-5-(triethylsilyl)-4-pentin ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H53515.06 H53515.14
H53515.06EA 52.7 EUR InStock
H53515.06 H53515.14
1-Chlor-5-(triethylsilyl)-4-pentin ≥97%
1-Chlor-5-(triethylsilyl)-4-pentin
Purity: 97% CAS No.: 174125-30-5 Molecular Formula: C11H21ClSi Formula Weight: 216.83 MDL No.: MFCD00671352
Formel: C₁₁H₂₁ClSi
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00671352
CAS-Nummer: 174125-30-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge