2-Amino-4-(trifluormethyl)-5-pyridinboronsäurepinakolester 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H54372.MD H54372.03
H54372.MDEA 192 EUR InStock
H54372.MD H54372.03
2-Amino-4-(trifluormethyl)-5-pyridinboronsäurepinakolester 95%
2-Amino-4-(trifluormethyl)-5-pyridinboronsäurepinakolester
Purity: 95% CAS No.: 944401-57-4 Molecular Formula: C12H16BF3N2O2 Formula Weight: 288.07 Beilstein Reference: 15519102 MDL No.: MFCD12923420
Formel: C₁₂H₁₆BF₃N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12923420
CAS-Nummer: 944401-57-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge