1,3-Cycloheptandion 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H54588.03
H54588.03EA 169 EUR InStock
H54588.03
1,3-Cycloheptandion 97%
Cycloheptane-1,3-dione
Purity: 97% CAS No.: 1194-18-9 Molecular Formula: C7H10O2 Formula Weight: 126.15 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.483 Boiling Point: 254° MDL No.: MFCD01863735
Formel: C₇H₁₀O₂
Siedepunkt: 254 °C
Dichte: 1,1
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01863735
CAS-Nummer: 1194-18-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge