4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H54735.06
H54735.06EA 784 EUR InStock
H54735.06
4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine 97%
4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 4472-45-1 Molecular Formula: C6H7ClN2 Formula Weight: 142.03 MDL No.: MFCD00234197
Formel: C₆H₇ClN₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234197
CAS-Nummer: 4472-45-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge