Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt) ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

H54807.MB H54807.MC
H54807.MBEA 194 EUR InStock
H54807.MB H54807.MC
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt) ≥97%
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt)
Purity: 98+% CAS No.: 92921-24-9 Molecular Formula: C16H17N2NaO9S Formula Weight: 436.37 Storage Temperature: 2°C to 8°C MDL No.: MFCD00054978


Formel: C₁₆H₁₈N₂O₉S
MDL Number: MFCD00054978
CAS-Nummer: 92921-24-9
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge