2-Amino-4-chlorpyrimidin 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H55007.03 H55007.06
H55007.03EA 65.3 EUR InStock
H55007.03 H55007.06
2-Amino-4-chlorpyrimidin 98%
2-Amino-4-chloropyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 3993-78-0 Molecular Formula: C4H4ClN3 Formula Weight: 129.55 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 155-160° dec. MDL No.: MFCD00038021
Formel: C₄H₄ClN₃
Melting Pt: 155…160 °C (Zersetzung)
MDL Number: MFCD00038021
CAS-Nummer: 3993-78-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge