Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-(Trimethylsilyl)ethoxymethylchlorid tech. 90% stabilisiert

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

Stabilization: Stabilisiert mit N-Ethyldiisopropylamin 0,1%

H55074.03 H55074.06
H55074.03EA 54.5 EUR InStock
H55074.03 H55074.06
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethylchlorid tech. 90% stabilisiert
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethylchlorid
2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane is used in the preparation of SEM [2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl]-ethers. It serves as a phenol protecting group in the synthesis of laterifluorones. Further, it reacts with 1H-imidazole to prepare 1-(2-trimethylsilanyl-ethoxymethyl)-1H-imidazole.


Formel: C₆H₁₅ClOSi
Siedepunkt: 170…172 °C
Dichte: 0,942
Flash-Pt: 46 °C (115 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009919
CAS-Nummer: 76513-69-4
EINECS: 278-483-4
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) >88.0%

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge