Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Naphthyltrifluoromethanesulphonate 97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

H55091.06 H55091.03
H55091.06EA 254 EUR InStock
H55091.06 H55091.03
1-Naphthyltrifluoromethanesulphonate 97%
1-Naphthyltrifluoromethanesulphonate
Purity: 97% CAS No.: 99747-74-7 Molecular Formula: C11F3H7O3S Formula Weight: 276.23 Flash Point: 113°(235°F) Physical Form: Liquid Density: 1.405 Refractive Index: 1.5200 Appearance: Colourless dark red Boiling Point: 97-98°/0.3mm UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00192340


Formel: C₁₁H₇F₃O₃S
Siedepunkt: 97…98 °C (0,3 mmHg)
Dichte: 1,405
Flash-Pt: 113 °C (235 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192340
CAS-Nummer: 99747-74-7
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge