2-(Methylamino)acetonitrile hydrochloride 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H55215.06 H55215.14
H55215.06EA 38.6 EUR InStock
H55215.06 H55215.14
2-(Methylamino)acetonitrile hydrochloride 98%
2-(Methylamino)acetonitrile hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 25808-30-4 Molecular Formula: C3H6N2.HCl Formula Weight: 106.55 Melting Point: 103-106° Beilstein Reference: 3908975 MDL No.: MFCD00012587
Formel: C₃H₇ClN₂
Melting Pt: 103…106 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012587
CAS-Nummer: 25808-30-4
EINECS: 247-277-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge