Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tributyl(2-furyl)stannan ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

H55259.AA H55259.AC
H55259.AAEA 46.7 EUR InStock
H55259.AA H55259.AC
Tributyl(2-furyl)stannan ≥97%
2-(Tributylstannyl)furan


Formel: C₁₆H₃₀OSn
Siedepunkt: 90 °C (0,1 mmHg)
Dichte: 1,134
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192512
CAS-Nummer: 118486-94-5
UN: 2788
ADR: 6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge