Methyl-2-amino-3-thiophencarboxylat 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H55482.03 H55482.06
H55482.03EA 29.9 EUR InStock
H55482.03 H55482.06
Methyl-2-amino-3-thiophencarboxylat 97%
Methyl-2-amino-3-thiophencarboxylat
Purity: 97% CAS No.: 4651-81-4 Molecular Formula: C6H7NO2S Formula Weight: 157.19 Melting Point: 76-81° MDL No.: MFCD00159547
Formel: C₆H₇NO₂S
MW: 157.19 g/mol
Melting Pt: 76…81 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00159547
CAS-Nummer: 4651-81-4
EINECS: 225-084-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge