2,6-Di-tert-butylpyridin ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H55761.03 H55761.06 H55761.14
H55761.03EA 54.6 EUR InStock
H55761.03 H55761.06 H55761.14
2,6-Di-tert-butylpyridin ≥97%
2,6-Di-tert-butylpyridin
Purity: 97+% CAS No.: 585-48-8 Molecular Formula: C13H21N Formula Weight: 191.32 Flash Point: 71°(160°F) Refractive Index: 1.4730 Boiling Point: 100-101°/23mm Beilstein Reference: 125886 Merck Reference: 14,3036 MDL No.: MFCD00006306
Formel: C₁₃H₂₁N
Siedepunkt: 100…101 °C (23 mmHg)
Dichte: 0,867
Flash-Pt: 71 °C (160 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006306
CAS-Nummer: 585-48-8
EINECS: 209-557-6
Merck Index: 14,3036
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge