3,5-Dibromanisol ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H55925.06
H55925.06EA 175 EUR InStock
H55925.06
3,5-Dibromanisol ≥97%
3,5-Dibromanisol
Purity: 97% CAS No.: 74137-36-3 Molecular Formula: C7H6Br2O Formula Weight: 265.93 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 34-38° MDL No.: MFCD02258848
Formel: C₇H₆Br₂O
Melting Pt: 34…38 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02258848
CAS-Nummer: 74137-36-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge