Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Iodtrichlorid (Wijs Reagenz) 97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

H56005.06 H56005.14 H56005.22
H56005.06EA 35.3 EUR InStock
H56005.06 H56005.14 H56005.22
Iodtrichlorid (Wijs Reagenz) 97%
Iodtrichlorid (Wijs Reagenz)


Formel: ICl₃
Melting Pt: 63 °C
Dichte: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 40 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00036291
CAS-Nummer: 865-44-1
EINECS: 212-739-8
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,5020
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge