4H-Thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H58200.03
H58200.03EA 174 EUR InStock
H58200.03
4H-Thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid 97%
4H-Thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 39793-31-2 Molecular Formula: C7H5NO2S Formula Weight: 167.19 Melting Point: 180° MDL No.: MFCD07368542
Formel: C₇H₅NO₂S
Melting Pt: 180 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368542
CAS-Nummer: 39793-31-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge