2-Aminoimidazo[1,2-a]pyridin 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H58726.03
H58726.03EA 273 EUR InStock
H58726.03
2-Aminoimidazo[1,2-a]pyridin 97%
2-Aminoimidazo[1,2-a]pyridin
Purity: 97% CAS No.: 28036-33-1 Molecular Formula: C7H7N3 Formula Weight: 133.15 Melting Point: 114-126° MDL No.: MFCD06660421
Formel: C₇H₇N₃
Melting Pt: 114…126 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09836159
CAS-Nummer: 39588-26-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge