L(+)-Methyl-tert-leucinat Hydrochlorid ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H59563.03
H59563.03EA 220 EUR InStock
H59563.03
L(+)-Methyl-tert-leucinat Hydrochlorid ≥97%
L(+)-Methyl-tert-leucinat Hydrochlorid
Formel: C₇H₁₅NO₂·HCl
Melting Pt: 183 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00040604
CAS-Nummer: 63038-27-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge