Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4,4′-Azo-bis(4-cyanovaleric acid), Wasser_18 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

H59611.14 H59611.22
H59611.14EA 86.8 EUR InStock
H59611.14 H59611.22
4,4′-Azo-bis(4-cyanovaleric acid), Wasser_18 98%
4,4′-Azo-bis(4-cyanovaleric acid)
4,4'-Azobis(4-cyanovaleric acid) is used as a free radical imitator in polymer synthesis such as polyvinyl chloride, polyacrylonitrile, polyvinyl alcohol, and synthetic fibres.

  • Free radical imitator
  • Blowing agent for plastics and elastomers

It is utilised for both heterogeneous and homogenous free-radical polymerisations and as an initiator in reversible addition-fragmentation chain transfer polymerisation (RAFT). It is also used as a blowing agent for plastics and elastomers.

Achtung! Bitte beachten: Light sensitive. Incompatible with strong oxidising agents.


Formel: C₁₂H₁₆N₄O₄
MW: 280.284 g/mol
Melting Pt: 118…125 °C (Zers.)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002799
CAS-Nummer: 2638-94-0
EINECS: 220-135-0
UN: 1325
ADR: 4.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility Soluble in water
Sensitivity Light sensitive

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge