Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N-alpha-BOC-D-Asparagin 95%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


H61121.06 H61121.14
H61121.06EA 44.5 EUR InStock
H61121.06 H61121.14
N-alpha-BOC-D-Asparagin 95%
N-alpha-BOC-D-Asparagin
Purity: 95% CAS No.: 75647-01-7 Molecular Formula: C9H16N2O5 Formula Weight: 232.23 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Beilstein Reference: 4843040 Optical Rotation: +7.3 (c=2 in DMF) MDL No.: MFCD00065558


Formel: C₉H₁₆N₂O₅
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00065558
CAS-Nummer: 75647-01-7
Order Now

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge