5-Brom-2-chlornicotinsäure 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H61154.22
H61154.22EA 116 EUR InStock
H61154.22
5-Brom-2-chlornicotinsäure 96%
5-Brom-2-chlornicotinsäure
Purity: 96% CAS No.: 29241-65-4 Molecular Formula: C6H3BrClNO2 Formula Weight: 236.45 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD03844847
Formel: C₆H₃BrClNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03844847
CAS-Nummer: 29241-65-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge