3-Brom-5-fluoranilin 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H61238.03
H61238.03EA 127 EUR InStock
H61238.03
3-Brom-5-fluoranilin 95%
3-Brom-5-fluoranilin
Purity: 95% CAS No.: 134168-97-1 Molecular Formula: C6H5BrFN Formula Weight: 190.01 Physical Form: Liquid Appearance: Brown UN No.: 2810 MDL No.: MFCD07779529
Formel: C₆H₅BrFN
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07779529
CAS-Nummer: 134168-97-1
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge