3-Benzo[b]thiophensulfonylchlorid 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H61368.MD H61368.03
H61368.MDEA 76.4 EUR InStock
H61368.MD H61368.03
3-Benzo[b]thiophensulfonylchlorid 97%
3-Benzo[b]thiophensulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 18494-87-6 Molecular Formula: C8H5ClO2S2 Formula Weight: 232.71 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 86-88° Beilstein Reference: 1285265 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD02681897
Formel: C₈H₅ClO₂S₂
Melting Pt: 86…88 °C
MDL Number: MFCD02681897
CAS-Nummer: 18494-87-6
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge