α,3-Dibrom-4-fluortoluol ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H61399.06 H61399.14 H61399.22
H61399.06EA 33.1 EUR InStock
H61399.06 H61399.14 H61399.22
α,3-Dibrom-4-fluortoluol ≥97%
α,3-Dibrom-4-fluortoluol
Purity: 97% CAS No.: 78239-71-1 Molecular Formula: C7H5Br2F Formula Weight: 267.92 Physical Form: Solid Appearance: White Melting Point: 41° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD09037367
Formel: C₇H₅Br₂F
MW: 267.92 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09037367
CAS-Nummer: 78239-71-1
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge