2,6-Dichlor-4-methylpyridin 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H61767.03
H61767.03EA 85.1 EUR InStock
H61767.03
2,6-Dichlor-4-methylpyridin 95%
2,6-Dichloro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₅Cl₂N
MW: 162.02 g/mol
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD09264302
CAS-Nummer: 39621-00-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge