2-Amino-5-brom-2'-fluorbenzophenon 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H61882.06
H61882.06EA 75 EUR InStock
H61882.06
2-Amino-5-brom-2'-fluorbenzophenon 95%
2-Amino-5-brom-2'-fluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₉BrFNO
MW: 294.12 g/mol
Melting Pt: 100…104 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038380
CAS-Nummer: 1479-58-9
EINECS: 216-037-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge