2-Amino-6-chlorpyrazin 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H61934.22 H61934.14
H61934.22EA 287 EUR InStock
H61934.22 H61934.14
2-Amino-6-chlorpyrazin 95%
2-Amino-6-chloropyrazine
Formel: C₄H₄ClN₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00055024
CAS-Nummer: 33332-28-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge