Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Amino-2,6-dimethylpyridin 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

H61970.03 H61970.06
H61970.03EA 108 EUR InStock
H61970.03 H61970.06
4-Amino-2,6-dimethylpyridin 98%
4-Amino-2,6-dimethylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 3512-80-9 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Physical Form: Solid UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00130078


Formel: C₇H₁₀N₂
MW: 122.17 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00130078
CAS-Nummer: 3512-80-9
EINECS: 225-515-1
ADR: 6.1 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge