N-Boc-3-cyano-L-phenylalanine 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H62517.03
H62517.03EA 236 EUR InStock
H62517.03
N-Boc-3-cyano-L-phenylalanine 95%
N-Boc-3-cyano-L-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 131980-30-8 Molecular Formula: C15H18N2O4 Formula Weight: 290.31 Physical Form: Solid UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00797560
Formel: C₁₅H₁₈N₂O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00797560
CAS-Nummer: 131980-30-8
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge