3-Fluoro-5-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H62652.03
H62652.03EA 334 EUR InStock
H62652.03
3-Fluoro-5-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester 96%
3-Fluoro-5-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 710348-94-0 Molecular Formula: C12H15BFNO4 Formula Weight: 267.06 Physical Form: Solid
Formel: C₁₂H₁₅BFNO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22419276
CAS-Nummer: 710348-94-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge