3-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H62811.03
H62811.03EA 369 EUR InStock
H62811.03
3-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester 96%
3-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Purity: 96% CAS No.: 445303-67-3 Molecular Formula: C13H15BF4O2 Formula Weight: 290.06 Physical Form: Solid
Formel: C₁₃H₁₅BF₄O₂
MW: 290.06 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09878544
CAS-Nummer: 445303-67-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge