N-Boc-glycylglycine
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H62889.06
H62889.06EA 130 EUR InStock
H62889.06
N-Boc-glycylglycine
Proteine und Peptide
Purity: 97% CAS No.: 31972-52-8 Molecular Formula: C9H16N2O5 Formula Weight: 232.23 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00038558
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge