Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

6-(Trifluormethyl)picolinsäure ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

H63138.MD H63138.03
H63138.MDEA 41.7 EUR InStock
H63138.MD H63138.03
6-(Trifluormethyl)picolinsäure ≥98%
6-(Trifluormethyl)picolinsäure
Purity: 98% CAS No.: 131747-42-7 Molecular Formula: C7H4F3NO2 Formula Weight: 191.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Melting Point: 154-158° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD02180819


Formel: C₇H₄F₃NO₂
Melting Pt: 154…158 °C
MDL Number: MFCD02180819
CAS-Nummer: 131747-42-7
ADR: 6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge