Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(2R,2'R)-Dimethyl-3,3'-disulphanediylbis(2-aminopropanoate) dihydrochloride 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

H63234.03 H63234.06 H63234.14
H63234.03EA 29.1 EUR InStock
H63234.03 H63234.06 H63234.14
(2R,2'R)-Dimethyl-3,3'-disulphanediylbis(2-aminopropanoate) dihydrochloride 98%
(2R,2'R)-Dimethyl-3,3'-disulphanediylbis(2-aminopropanoate) dihydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 32854-09-4 Molecular Formula: C8H16N2O4S2.2HCl Formula Weight: 341.28 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 182-183° dec Beilstein Reference: 4727524 Optical Rotation: -36°(c=4 in methanol) MDL No.: MFCD00012490


Formel: C₈H₁₈Cl₂N₂O₄S₂
MW: 341.28 g/mol
Melting Pt: 182…183 °C (Zers.)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00012490
CAS-Nummer: 32854-09-4
EINECS: 251-261-4
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge