Indol-4-carbonitril ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H63391.03 H63391.06
H63391.03EA 34.5 EUR InStock
H63391.03 H63391.06
Indol-4-carbonitril ≥99%
Indol-4-carbonitril
Purity: 99% CAS No.: 16136-52-0 Molecular Formula: C9H6N2 Formula Weight: 142.16 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Melting Point: 120-125° MDL No.: MFCD00152045
Formel: C₉H₆N₂
MW: 142.16 g/mol
Melting Pt: 120…125 °C
MDL Number: MFCD00152045
CAS-Nummer: 16136-52-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge