H-Thr(tBu)-OMe·HCl 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H63529.03 H63529.06
H63529.03EA 46.4 EUR InStock
H63529.03 H63529.06
H-Thr(tBu)-OMe·HCl 95%
H-Thr(tBu)-OMe·HCl
Purity: 95% CAS No.: 71989-43-0 Molecular Formula: C9H19NO3.HCl Formula Weight: 225.71 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Beilstein Reference: 4716005 MDL No.: MFCD00077111
Formel: C₉H₂₀ClNO₃
MDL Number: MFCD00077111
CAS-Nummer: 71989-43-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge