Fmoc-N-Me-Ile-OH 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H63640.06
H63640.06EA 301 EUR InStock
H63640.06
Fmoc-N-Me-Ile-OH 95%
Fmoc-N-Me-Ile-OH
Purity: 95% CAS No.: 138775-22-1 Molecular Formula: C22H25NO4 Formula Weight: 367.44 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Beilstein Reference: 7548444 Optical Rotation: -59°(c=1 in DMF) MDL No.: MFCD00153389
Formel: C₂₂H₂₅NO₄
MDL Number: MFCD00153389
CAS-Nummer: 138775-22-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge