1-(3-Chlor-4-methoxyphenyl)methanaminhydrochlorid 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H63806.06
H63806.06EA 123 EUR InStock
H63806.06
1-(3-Chlor-4-methoxyphenyl)methanaminhydrochlorid 97%
(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 41965-95-1 Molecular Formula: C8H10ClNO.HCl Formula Weight: 208.09 Physical Form: Solid Melting Point: 250-255° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD01211460
Formel: C₈H₁₁Cl₂NO
Melting Pt: 250…255 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01211460
CAS-Nummer: 41965-95-1
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge