Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Thiophenboronsäurepinakolester ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


H63819.03 H63819.06 H63819.14
H63819.03EA 39.1 EUR InStock
H63819.03 H63819.06 H63819.14
2-Thiophenboronsäurepinakolester ≥98%
2-Thiophenboronsäurepinakolester
Purity: 98% CAS No.: 193978-23-3 Molecular Formula: C10H17BO3S Formula Weight: 228.12 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Melting Point: 65-70° MDL No.: MFCD05663878


Formel: C₁₀H₁₅BO₂S
Melting Pt: 65…70 °C
MDL Number: MFCD05663878
CAS-Nummer: 193978-23-3
Order Now

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge