Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ac-Glu(OtBu)-OH 95%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


H63871.03 H63871.06
H63871.03EA 81.7 EUR InStock
H63871.03 H63871.06
Ac-Glu(OtBu)-OH 95%
Ac-Glu(OtBu)-OH
Purity: 95% CAS No.: 84192-88-1 Molecular Formula: C11H19NO Formula Weight: 245.27 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00236754


Formel: C₁₁H₁₉NO₅
MDL Number: MFCD00236754
CAS-Nummer: 84192-88-1
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge