N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H63888.03 H63888.06
H63888.03EA 90.3 EUR InStock
H63888.03 H63888.06
N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Purity: 95% CAS No.: 90390-07-1 Molecular Formula: C9H10F3N Formula Weight: 189.18 Physical Form: Oil Appearance: Colourless UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD04115410
Formel: C₉H₁₀F₃N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115410
CAS-Nummer: 90390-07-1
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge