Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

H-Tyr(BZL)-OMe·HCl 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


H63908.03 H63908.06
H63908.03EA 28.8 EUR InStock
H63908.03 H63908.06
H-Tyr(BZL)-OMe·HCl 98%
H-Tyr(BZL)-OMe·HCl
Purity: 98% CAS No.: 34805-17-9 Molecular Formula: C17H19NO3.HCl Formula Weight: 321.8 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00080888


Formel: C₁₇H₂₀ClNO₃
MDL Number: MFCD00080888
CAS-Nummer: 34805-17-9
Order Now

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge