Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1H-Indol-1-ylessigsäure 95%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

H63935.MD H63935.03
H63935.MDEA 114 EUR InStock
H63935.MD H63935.03
1H-Indol-1-ylessigsäure 95%
(1-Indolyl)acetic acid
Purity: 95% CAS No.: 24297-59-4 Molecular Formula: C10H9NO2 Formula Weight: 175.18 Physical Form: Solid Beilstein Reference: 142924 MDL No.: MFCD00047262


Formel: C₁₀H₉NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00047262
CAS-Nummer: 24297-59-4
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge